SAB1412418
Anti-MAPKAPK3 Antibody
mouse monoclonal, 4B11
Sinônimo(s):
3PK, MAPKAP3, MAPKAPK3
About This Item
Nome do produto
ANTI-MAPKAPK3 antibody produced in mouse, clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.08 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPKAPK3(7867)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LECFHRRTGQKCALKLLYDSPKARQEVDHHWQASGGPHIVCILDVYENMHHGKRCLLIIMECMEGGELFSRIQERGDQAFTEREAAEIMRDIGTA
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)