Documentos Principais
SAB1411533
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 12.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCNB3(85417)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. Studies of similar genes in chick and Drosophila suggest that this cyclin may associate with CDC2 and CDK2 kinases, and be required for proper spindle reorganization and restoration of the interphase nucleus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CCNB3 (ENSP00000365204, 1 a.a. ~ 111 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPLPPQSSKPVPKKSQSSKIVPSHHDPSEKTGENCQTKISPSSLQESPSSLQGALKKRSAFEDLTNASQCQPVQPKKEANKEFVKVVSKKINRNTHALGLAKKNKRNLK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3