Documentos Principais
SAB1405066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EHD2 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ96617, PAST2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~33.04 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EHD2(30846)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the EH domain-containing protein family. These proteins are characterized by a C-terminal EF-hand domain, a nucleotide-binding consensus site at the N terminus and a bipartite nuclear localization signal. The encoded protein interacts with the actin cytoskeleton through an N-terminal domain and also binds to an EH domain-binding protein through the C-terminal EH domain. This interaction appears to connect clathrin-dependent endocytosis to actin, suggesting that this gene product participates in the endocytic pathway. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EHD2 (NP_055416, 365 a.a. ~ 427 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AHDFTKFHSLKPKLLEALDEMLTHDIAKLMPLLRQEELESTEVGVQGGAFEGTHMGPFVERGP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)