Documentos Principais
SAB1404827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2E9-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AMY, NOE1, NOELIN1, OlfA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E9-1A2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLFM1(10439)
Descrição geral
This gene product shares extensive sequence similarity with the rat neuronal olfactomedin-related ER localized protein. While the exact function of the encoded protein is not known, its abundant expression in brain suggests that it may have an essential role in nerve tissue. Several alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
OLFM1 (AAH00189, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Afia Sultana et al.
Experimental neurology, 261, 802-811 (2014-09-15)
Olfactomedin 2 (Olfm2) is a secretory glycoprotein belonging to the family of olfactomedin domain-containing proteins. A previous study has shown that a mutation in OLFM2 is associated with primary open angle glaucoma in Japanese patients. In the present study, we