WH0010439M1
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2G12-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AMY, Anti-NOE1, Anti-NOELIN, Anti-NOELIN1, Anti-NOELIN1_V1, Anti-NOELIN1_V2, Anti-NOELIN1_V4, Anti-OlfA, Anti-olfactomedin 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G12-1B3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLFM1(10439)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
forma física
Informações legais