Documentos Principais
SAB1404121
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFATC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A4, ascites fluid
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A4, monoclonal
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFATC2(4773)
Descrição geral
This gene is a member of the nuclear factor of activated T cells (NFAT) family. The product of this gene is a DNA-binding protein with a REL-homology region (RHR) and an NFAT-homology region (NHR). This protein is present in the cytosol and only translocates to the nucleus upon T cell receptor (TCR) stimulation, where it becomes a member of the nuclear factors of activated T cells transcription complex. This complex plays a central role in inducing gene transcription during the immune response. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NFATC2 (NP_036472, 812 a.a. ~ 921 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HYSPTNQQLRCGSHQEFQHIMYCENFAPGTTRPGPPPVSQGQRLSPGSYPTVIQQQNATSQRAAKNGPPVSDQKEVLPAGVTIKQEQNLDQTYLDDELIDTRLSWIQNIL
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)