Documentos Principais
SAB1403965
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IHH antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BDA1, HHG2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.89 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IHH(3549)
Imunogênio
IHH (AAH34757, 119 a.a. ~ 217 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ESGARVALSAVRPGDRVLAMGEDGSPTFSDVLIFLDREPHRLRAFQVIETQDPPRRLALTPAHLLFTADNHTEPAARFRATFASHVQPGQYVLVAGVPG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Ang Deng et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 7987-7992 (2017-10-11)
Indian hedgehog protein (Ihh) is evolutionarily conserved and serves important roles in controlling the differentiation of progenitor cells into osteoblasts. Ihh null mutant mice exhibit a failure of osteoblast development in endochondral bone. Although studies have demonstrated that Ihh signaling
Ang Deng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 789-794 (2018-02-13)
The proliferative rate of chondrocytes affects bone elongation. Chondrocyte hypertrophy is required for endochondral bone formation as chondrocytes secrete factors required for osteoblast differentiation and maturation. Previous studies have demonstrated that the Indian hedgehog (Ihh) signaling pathway is a key