SAB1403886
Monoclonal Anti-GRM7 antibody produced in mouse
clone 1H5, ascites fluid
Sinônimo(s):
FLJ40498, GLUR7, GPRC1G, MGLUR7, mGlu7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H5, monoclonal
peso molecular
antigen ~36.01 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM7(2917)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
ADYRGVCPEMEQAGGKKLLKYIRNVNFNGSAGTPVMFNKNGDAPGRYDIFQYQTTNTSNPGYRLIGQWTDELQLNIEDMQWGKGVREIPA
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)