SAB4501325
Anti-MGLUR7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GPRC1G, GRM7, MGLUR7, mGluR7, otein name Metabotropic glutamate receptor 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 102 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM7(2917)
Categorias relacionadas
Descrição geral
MGLUR7 (glutamate metabotropic receptor 7) is coded by the glutamate receptor, metabotropic 7 (GRM7) gene. It is expressed in several parts of the central nervous system. mGluR7 is located in the presynaptic zone of the synaptic cleft of glutamatergic synapses. GRM7 gene is mapped to human chromosome 3p26. Anti-MGLUR7 Antibody detects endogenous levels of total MGLUR7 protein.
Imunogênio
Immunogen Range: 866-915
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade