Key Documents
SAB1403591
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6AP1 antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
16A, ATP6IP1, ATP6S1, Ac45, CF2, MGC129781, VATPS1, XAP-3, XAP3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP6AP1(537)
Descrição geral
This gene encodes a component of a multisubunit enzyme (1 mDa MW) that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. Vacuolar ATPase (V-ATPase) is comprised of a cytosolic V1 (site of the ATP catalytic site) and a transmembrane V0 domain. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, and receptor-mediated endocytosis. The encoded protein of this gene is approximately 45 kD and may assist in the V-ATPase-mediated acidification of neuroendocrine secretory granules. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ATP6AP1 (NP_001174, 51 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SSDRDLWAPAADTHEGHITSDLQLSTYLDPALELGPRNVLLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1