Documentos Principais
SAB1402892
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RECQL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
clone:
4D5, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RECQL(5965)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the RecQ DNA helicase family. DNA helicases are enzymes involved in various types of DNA repair, including mismatch repair, nucleotide excision repair and direct repair. Some members of this family are associated with genetic disorders with predisposition to malignancy and chromosomal instability. The biological function of this helicase has not yet been determined. Two alternatively spliced transcripts, which encode the same isoform but differ in their 5′ and 3′ UTRs, have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RECQL (NP_116559.1, 549 a.a. ~ 648 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FLIQQYLKEDYSFTAYATISYLKIGPKANLLNNEAHAITMQVTKSTQNSFRAESSQTCHSEQGDKKMEEKNSGNFQKKAANMLQQSGSKNTGAKKRKIDD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)