Documentos Principais
SAB1402719
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLGN antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLGN(1047)
Descrição geral
Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CLGN (NP_004353.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)