Key Documents
SAB1401923
Sigma-Aldrich
Anti-NKD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Naked1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NKD1(85407)
Descrição geral
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin (see MIM 116806)-Tcf (see MIM 602272) signaling pathway.[supplied by OMIM
Imunogênio
NKD1 (NP_149110.1, 1 a.a. ~ 470 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLHSKPAAVCKRRESPEGDSFAVSAAWARKGIEEWIGRQRCPGGVSGPRQLRLAGTIGRSTRELVGDVLRDTLSEEEEDDFRLEVALPPEKTDGLGSGDEKKMERVSEPCPGSKKQLKFEELQCDVSMEEDSRQEWTFTLYDFDNNGKVTREDITSLLHTIYEVVDSSVNHSPTSSKMLRVKLTVAPDGSQSKRSVLVNQADLQSARPRAETKPTEDLRSWEKKQRAPLRFQGDSRLEQSGCYHHCVDENIERRNHYLDLAGIENYTSQFGPGSPSVAQKSELPPRTSNPTRSRSHEPEAIHIPHRKPQGVDPASFHFLDTPIAKVSELQQRLRGTQDGSKHFVRSPKAQGKSVGVGHVARGARNKPPLGPAIPAVSPSAHLAASPALLPSLAPLGHKKHKHRAKESQQGCRGLQAPLASGGPVLGREHLRELPALVVYESQAGQPVQRHEHHHHHEHHHHYHHFYQT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Haibin Song et al.
EBioMedicine, 35, 155-166 (2018-08-29)
Androgen receptor (AR) plays a crucial role as a transcription factor in promoting the development of hepatocellular carcinoma (HCC) which is prone to aberrant chromatin modifications. However, the regulatory effects of AR on epigenetic mediators in HCC remain ill-defined. Enhancer