SAB4200345
Anti-SMAD7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
SMAD7 Antibody - Anti-SMAD7 antibody produced in rabbit, Smad7 Antibody, Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-SMAD family member 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~46 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, bovine, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD7(4092)
mouse ... Smad7(17131)
rat ... Smad7(81516)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200345-200UL | 4061837013201 |