Documentos Principais
SAB1401810
Sigma-Aldrich
Anti-SLC26A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp586E1422
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC26A6(65010)
Descrição geral
This gene belongs to the solute carrier 26 family, whose members encode anion transporter proteins. This particular family member encodes a protein involved in transporting chloride, oxalate, sulfate and bicarbonate. Several alternatively spliced transcript variants of this gene, encoding distinct isoforms, have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SLC26A6 (NP_599025.2, 1 a.a. ~ 758 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLADASGPRDTQALLSATQAMDLRRRDYHMERPLLNQEHLEELGRWGSAPRTHQWRTWLQCSRARAYALLLQHLPVLVWLPRYPVRDWLLGDLLSGLSVAIMQLPQGLAYALLAGLPPVFGLYSSFYPVFIYFLFGTSRHISVGTFAVMSVMVGSVTESLAPQALNDSMINETARDAARVQVASTLSVLVGLFQVGLGLIHFGFVVTYLSEPLVRGYTTAAAVQVFVSQLKYVFGLHLSSHSGPLSLIYTVLEVCWKLPQSKVGTVVTAAVAGVVLVVVKLLNDKLQQQLPMPIPGELLTLIGATGISYGMGLKHRFEVDVVGNIPAGLVPPVAPNTQLFSKLVGSAFTIAVVGFAIAISLGKIFALRHGYRVDSNQELVALGLSNLIGGIFQCFPVSCSMSRSLVQESTGGNSQVAGAISSLFILLIIVKLGELFHDLPKAVLAAIIIVNLKGMLRQLSDMRSLWKANRADLLIWLVTFTATILLNLDLGLVVAVIFSLLLVVVRTQMPHYSVLGQVPDTDIYRDVAEYSEAKEVRGVKVFRSSATVYFANAEFYSDALKQRCGVDVDFLISQKKKLLKKQEQLKLKQLQKEEKLRKQAASPKGASVSINVNTSLEDMRSNNVEDCKMMVSSGDKMEDATANGQEDSKAPDGSTLKALGLPQPDFHSLILDLGALSFVDTVCLKSLKNIFHDFREIEVEVYMAACHSPVVSQLEAGHFFDASITKKHLFASVHDAVTFALQHPRPVPDSPVSVTRL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)