SAB1401117
Anti-DYNC1LI2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DNCLI2, LIC2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DYNC1LI2(1783)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAPVGVEKKLLLGPNGPAVAAAGDLTSEEEEGQSLWSSILSEVSTRARSKLPSGKNILVFGEDGSGKTTLMTKLQGAEHGKKGRGLEYLYLSVHDEDRDDHTRCNVWILDGDLYHKGLLKFAVSAESLPETLVIFVADMSRPWTVMESLQKWASVLREHIDKMKIPPEKMRELERKFVKDFQDYMEPEEGCQGSPQRRGPLTSGSDEENVALPLGDNVLTHNLGIPVLVVCTKCDAVSVLEKEHDYRDEHLDFIQSHLRRFCLQYGAALIYTSVKEEKNLDLLYKYIVHKTYGFHFTTPALVVEKDAVFIPAGWDNEKKIAILHENFTTVKPEDAYEDFIVKPPVRKLVHDKELAAEDEQVFLMKQQSLLAKQPATPTRASESPARGPSGSPRTQGRGGPASVPSSSPGTSVKKPDPNIKNNAASEGVLASFFNSLLSKKTGSPGSPGAGGVQSTAKNSGQKTVLSNVQEELDRMTRKPDSMVTNSSTENEA
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade