SAB1400679
Anti-RBM15 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ12479, Anti-FLJ21943, Anti-MGC119584, Anti-OTT, Anti-OTT1, Anti-SPEN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBM15(64783)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSHRAKLAMSGKIIIRNPIKIGYGKATPTTRLWVGGLGPWVPLAALAREFDRFGTIRTIDYRKGDSWAYIQYESLDAAHAAWTHMRGFPLGGPDRRLRVDFADTEHRYQQQYLQPLPLTHYELVTDAFGHRAPDPLRGARDRTPPLLYRDRDRDLYPDSDWVPPPPPVRERSTRTAATSVPAYEPLDSLDRRRDGWSLDRDRGDRDLPSSRDQPRKRRLPEESGGRHLDRSPESDRPRKRHCAPSPDRSPELSSSRDRYNSDNDRSSRLLLERPSPIRDRRGSLEKSQGDKRDRKNSASAERDRKHRTTAPTEGKSPLKKEDRSDGSAPSTSTASSKLKSPSQKQDGGTAPVASASPKLCLAWQGMLLLKNSNFPSNMHLLQGDLQVASSLLVEGSTGGKVAQLKITQRLRLDQPKLDEVTRRIKVAGPNGYAILLAVPGSSDSRSSSSSAASDTATSTQRPLRNLVSYLKQKQAAGVISLPVGGNKDKENTGVLHAFPPCEFSQQFLDSPAKALAKSEEDYLVMIIVRAKLVEQRMKIWNSKL
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Not finding the right product?