Documentos Principais
SAB1400195
Sigma-Aldrich
Anti-PCSK2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NEC2, Anti-PC2, Anti-SPC2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCSK2(5126)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the subtilisin-like proprotein convertase family. The members of this family are proprotein convertases that process latent precursor proteins into their biologically active products. This encoded protein is a proinsulin-processing enzyme that plays a key role in regulating insulin biosynthesis. It is also known to cleave proopiomelanocortin, proenkephalin, prodynorphin and proluteinizing-hormone-releasing hormone. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PCSK2 (NP_002585.2, 1 a.a. ~ 638 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKGGCVSQWKAAAGFLFCVMVFASAERPVFTNHFLVELHKGGEDKARQVAAEHGFGVRKLPFAEGLYHFYHNGLAKAKRRRSLHHKQQLERDPRVKMALQQEGFDRKKRGYRDINEIDINMNDPLFTKQWYLINTGQADGTPGLDLNVAEAWELGYTGKGVTIGIMDDGIDYLHPDLASNYNAEASYDFSSNDPYPYPRYTDDWFNSHGTRCAGEVSAAANNNICGVGVAYNSKVAGIRMLDQPFMTDIIEASSISHMPQLIDIYSASWGPTDNGKTVDGPRELTLQAMADGVNKGRGGKGSIYVWASGDGGSYDDCNCDGYASSMWTISINSAINDGRTALYDESCSSTLASTFSNGRKRNPEAGVATTDLYGNCTLRHSGTSAAAPEAAGVFALALEANLGLTWRDMQHLTVLTSKRNQLHDEVHQWRRNGVGLEFNHLFGYGVLDAGAMVKMAKDWKTVPERFHCVGGSVQDPEKIPSTGKLVLTLTTDACEGKENFVRYLEHVQAVITVNATRRGDLNINMTSPMGTKSILLSRRPRDDDSKVGFDKWPFMTTHTWGEDARGTWTLELGFVGSAPQKGVLKEWTLMLHGTQSAPYIDQVVRDYQSKLAMSKKEELEEELDEAVERSLKSILNKN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)