Key Documents
SAB1307178
Sigma-Aldrich
ANTI-GSDMA(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GSDM, GSDM1, GSDMA, Gasdermin-1, Gasdermin-A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
49365 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSDMA(284110)
Descrição geral
Gasdermin A (GSDMA) is located at 17q21.1 on the human chromosome. Its molecular weight is 49 kDa. GSDMA is localized in the pit cells of the gastric epithelium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gasdermin A (GSDMA) plays a major role in regulating the tumor growth factor- β (TGF-β) and induces apoptosis. Mutation in this gene leads to gastric adenocarcinoma.
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
GSDMA (gasdermin A)
Saeki N and Sasaki H
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)