Key Documents
SAB1305548
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-KAPPA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6053, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IGKC, Ig kappa chain C region
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HP6053, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
11609 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGKC(3514)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide