Documentos Principais
SAB1305534
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-BI-PHOSPHO-MET/HGFR(Y1234/Y1235) antibody produced in mouse
clone 6AT1877, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HGF/SF receptor, Hepatocyte growth factor receptor, MET, Proto-oncogene c-Met, Scatter factor receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6AT1877, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
155541 Da
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: 1:100-~1:500
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
Informações sobre genes
human ... MET(4233)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide