SAB1305510
MONOCLONAL ANTI-PDGFR antibody produced in mouse
clone 275CT1, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Beta platelet-derived growth factor receptor, PDGFR, PDGFR1, PDGFRB, Platelet-derived growth factor receptor beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
crude ascites
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
275CT1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
123968 Da
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: 1:500-1:16000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDGFRB(5159)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)