SAB1302099
ANTI-MOUSE CAMKK2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, Camkk2, Kiaa0787
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
64618 Da
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: 1:250-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Camkk2(207565)
forma física
Exoneração de responsabilidade