Documentos Principais
S9945
Sigma-Aldrich
Stemline® Keratinocyte Growth Supplement
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2, For use with S0196, Stemline® Keratinocyte Medium II
Sinônimo(s):
Keratinocyte Medium Supplement
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
liquid
qualidade
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
cor
clear pink-brown
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Produced in a GMP state-of-the-art facility, Stemline Keratinocyte Stem Cell Expansion Medium is clearly an excellent choice for your Keratinocyte applications.
Informações legais
Stemline is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1