Documentos Principais
S5525
Sigma-Aldrich
Tratamento em banho-maria SigmaClean
bottle of 4 oz
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
descrição
not available in EU; EU alternative Z611662
embalagem
bottle of 4 oz
disponibilidade
not available in EU (EU customers: alternative Z611662)
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O frasco de 4 onças (ou ~118,3 ml) de tratamento em banho-maria SigmaClean pode ser usado para tratar cerca de 8 galões (ou 30,2 l) de água.
Essas instruções fornecem uma solução de banho extremamente concentrada. O S5525 ainda é eficaz mesmo com 0,0025 onças (~0,071 g) do tratamento para 1 galão de água.
Observação: Se usar menos de 0,0025 onças, o tratamento será muito diluído para ser eficaz.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
53.9 °C