S4813
Anti-α1-Syntrophin (RA-16) antibody produced in rabbit
buffered aqueous solution, IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-SNTA1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 60 kDa
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using 0.5% paraformaldehyde fixed/0.5% Triton X-100 treated rat skeletal muscle
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat skeletal muscle homogenate extract (membrane fraction)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Snta1(20648)
rat ... Snta1(362242)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)