S3313
SB-204070 hydrochloride
solid, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1-Butyl-4-piperidinyl)methyl-8-amino-7-chloro-1,4-benzodioxane-5-carboxylate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
pf
243-245 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 20 mg/mL (with heating)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCCN1CCC(CC1)COC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3OCCOc23
InChI
1S/C19H27ClN2O4.ClH/c1-2-3-6-22-7-4-13(5-8-22)12-26-19(23)14-11-15(20)16(21)18-17(14)24-9-10-25-18;/h11,13H,2-10,12,21H2,1H3;1H
chave InChI
YEQGKAOSYSXEPU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR4(3360)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?