S0702
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt
EPSP synthase substrate
Sinônimo(s):
3-phosphoshikimic acid trisodium salt, Shikimic acid 3-phosphate trisodium salt
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Produtos recomendados
Nome do produto
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt,
solubilidade
H2O: 1.0 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Shikimate-3-Phosphate acts as an intermediate in the shikimic acid pathway of aromatic amino acid biosynthesis in microorganisms.
Aplicação
Substrate for EPSP synthase, an enzyme involed in amino acid synthesis as well as glyphosate resistance in GMO crops.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Meng Xie et al.
The Plant cell, 30(7), 1645-1660 (2018-06-13)
Long-lived perennial plants, with distinctive habits of inter-annual growth, defense, and physiology, are of great economic and ecological importance. However, some biological mechanisms resulting from genome duplication and functional divergence of genes in these systems remain poorly studied. Here, we