S009
LY-165,163
solid
Sinônimo(s):
4-[2-[4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzeneamine, p-Aminophenethyl-m-trifluoromethylphenyl piperazine, PAPP
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
0.1 M HCl: slightly soluble
H2O: insoluble
ethanol: freely soluble
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CCN2CCN(CC2)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H22F3N3/c20-19(21,22)16-2-1-3-18(14-16)25-12-10-24(11-13-25)9-8-15-4-6-17(23)7-5-15/h1-7,14H,8-13,23H2
chave InChI
GAAKALASJNGQKD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1D(3352)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)