Key Documents
RFA453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637100 (NA)
Eppendorf® 5804726006 (EU)
Parâmetros
20,800 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG