Documentos Principais
RAB1076
Sigma-Aldrich
Human Pref-1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DLK1(8788)
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elisa S Grassi et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 22(12), 689-701 (2020-11-04)
Tumor cell behaviors associated with aggressive tumor growth such as proliferation, therapeutic resistance, and stem cell characteristics are regulated in part by soluble factors derived from the tumor microenvironment. Tumor-associated astrocytes represent a major component of the glioma tumor microenvironment