Key Documents
RAB0941
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine EGFR / Epidermal Growth Factor Receptor ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EGFR.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Fredrik Jerhammar et al.
Oral oncology, 50(9), 832-839 (2014-07-06)
Targeted therapy against the epidermal growth factor receptor (EGFR) only variably represents a therapeutic advance in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). This study addresses the need of biomarkers of treatment response to the EGFR-targeting antibody cetuximab (Erbitux®). The