Documentos Principais
RAB0729
Sigma-Aldrich
Human KLK3 / Prostate-specific Antigen ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 49.15-12000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLK3(354)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes human Prostate-specific Antigen.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kallikrein related peptidase 3 (KLK3) is a key component of the kinin-generating pathways (PK system). The protein is involved in important physiological roles, such as blood pressure modulation, complement activation, and control and maintenance of inflammatory responses. KLK3b alleles are found to be associated with end-stage renal disease (ESRD) suggesting that variants in KLK3 gene might be linked with ESRD susceptibility.
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification of human plasma kallikrein gene polymorphisms and evaluation of their role in end-stage renal disease
Hongrun Y et al.
Hypertension (1998)