RAB0679
Human IFNAR2 / Interferon Alpha/Beta Receptor 2 ELISA Kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-40 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNAR2(3455)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Interferon Alpha/Beta Receptor 2.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Viral immunology, 31(6), 472-479 (2018-04-25)
Altered T cell profiles have been linked with metrics of persistent cytomegalovirus (CMV) infections in healthy aging and older HIV patients stable on antiretroviral therapy (ART). In this study, we use CMV DNA to identify active infections, and levels of