Documentos Principais
RAB0553
Sigma-Aldrich
Human TGFBR2 / TGF-beta Receptor Type-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 15 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFBR2(7048)
Descrição geral
This ELISA antibody pair detects human TGF-beta R2.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)