Documentos Principais
RAB0446
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA Kit
for detection of phospho-stat3 (pTyr705) in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
Descrição geral
The Phospho-Stat3 (pTyr705) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
Stat3 (pTyr705) synthetic phosphopeptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)