R8154
Monoclonal Anti-RAP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 4C8/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TERF2-Interacting Protein, Anti-TERF2IP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C8/1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~47 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TERF2IP(54386)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3