Documentos Principais
R6258
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. da coluna
4.8 cm
tamanho
2,000 mL
Descrição geral
Supplied complete with all fittings necessary for connection to threaded columns. The top has 1/4 -28 fitting.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)