R3653
Anti-Radixin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DFNB24
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~80 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract (250 μg) of rat liver
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured mouse NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RDX(5962)
mouse ... Rdx(19684)
rat ... Rdx(315655)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining of cultured cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade