R3279
Reagent Alcohol
80%, used for histology tissue preparation
Sinônimo(s):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Formulário
liquid
Lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentração
80%
cor
colorless
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
densidade
0.841-0.884 g/L
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?