R2404
Anti-C-RAF antibody
mouse monoclonal, RNP1
Sinônimo(s):
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Raf-1/c-Raf antibody, Mouse monoclonal, clone RNP1, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RNP1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~75 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using extracts of A431 cell line (human epidermoid carcinoma)
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAF1(5894)
mouse ... Raf1(110157)
rat ... Raf1(24703)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- capture enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?