R0781
Anti-Rab14 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-F protein-binding protein 1, Anti-GTPase Rab14, Anti-RAB14, member RAS oncogene family, Anti-Small GTP binding proein RAB14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~24 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human Raji cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB14(51552)
mouse ... Rab14(68365)
rat ... Rab14(94197)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)