PZ0393
Oxamniquine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-((isopropylamino)methyl)-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)methanol, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faint yellow to dark brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C14H21N3O3/c1-9(2)15-7-12-4-3-10-5-11(8-18)14(17(19)20)6-13(10)16-12/h5-6,9,12,15-16,18H,3-4,7-8H2,1-2H3
chave InChI
XCGYUJZMCCFSRP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1