Documentos Principais
PZ0301
Sigma-Aldrich
PF-06284674
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)-6-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14N4O
Número CAS:
Peso molecular:
290.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N2C(C=CC=C2C)=NC(CN(C=N3)C4=C3C=CC=C4)=C1
InChI
1S/C17H14N4O/c1-12-5-4-8-16-19-13(9-17(22)21(12)16)10-20-11-18-14-6-2-3-7-15(14)20/h2-9,11H,10H2,1H3
chave InChI
ICTBPKWPCGSFPZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06284674 is a cell permeable, potent and selective M2 isoform of pyruvate kinase (PKM2) activator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)