Key Documents
PZ0215
Sigma-Aldrich
PF-04701475
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propanesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24FN3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
369.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04701475 is a potent and selective α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) positive allosteric potentiator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3