PZ0159
MCOPPB trihydrochloride hydrate
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-[(3R)-3-piperidinyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride hydrate
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥13 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.CC1(CCCCCCC1)N2CCC(CC2)n3c(nc4ccccc34)[C@@H]5CCCNC5
InChI
1S/C26H40N4.3ClH.H2O/c1-26(15-7-3-2-4-8-16-26)29-18-13-22(14-19-29)30-24-12-6-5-11-23(24)28-25(30)21-10-9-17-27-20-21;;;;/h5-6,11-12,21-22,27H,2-4,7-10,13-20H2,1H3;3*1H;1H2
chave InChI
UQBVSGBDJOJHIP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.