Documentos Principais
PZ0136
Sigma-Aldrich
CP-100263 dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-CP 99994 dihydrochloride hydrate, (2R,3R)-N-[(2-Methoxyphenyl)methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24N2O·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
369.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
chave InChI
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-100263 is an NK-1 neurokinin receptor antagonist.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3