Documentos Principais
PRS4543
Sigma-Aldrich
Anti-IRGM (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IFL1, Anti-IRGM1, Anti-Immunity-related GTPase family, M, Anti-LRG-47, Anti-LRG47
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 20 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRGM(345611)
Categorias relacionadas
Imunogênio
a 17 amino acid peptide near the amino-terminus of the human IRGM.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4543.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Degang Yang et al.
Inflammation, 37(4), 1028-1034 (2014-01-29)
Leprosy is caused by the infection of Mycobacterium leprae, which evokes a strong inflammatory response and leads to nerve damage. Immunity-related GTPase family M protein (IRGM) plays critical roles in controlling inflammation. The objective of the study was to investigate