Documentos Principais
PRS3979
Sigma-Aldrich
Anti-PEN2 (ab1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Gamma-secretase subunit PEN-2, Anti-Presenilin enhancer 2 homolog (C. elegans)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSENEN(55851)
Imunogênio
a 13 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human PEN2.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3979.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroshi Hasegawa et al.
Nature communications, 5, 3917-3917 (2014-06-05)
Accumulation of amyloid-β peptide (Aβ) in the brain underlies the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Aβ is produced by β- and γ-secretase-mediated sequential proteolysis of amyloid-β precursor protein (APP). Here we identify a secretory protein named interleukin-like epithelial-mesenchymal transition inducer