Documentos Principais
PRS3877
Sigma-Aldrich
Anti-TANK (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-I-TRAF, Anti-TRAF family member-associated NFKB activator
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 47 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TANK(10010)
Imunogênio
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TANK.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3877.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Hai-ying Chen et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 68(6), 709-713 (2014-08-06)
Exposure of Tca-8113 cells to proteasome inhibitor carbobenzoxy-Leu-Leu-leucinal (MG-132) causing apoptosis is associated with endoplasmic reticulum (ER) stress. X-box-binding protein-1 (XBP1) is an important regulator of a subset of genes active during ER stress, which is related to cell survival
Juhee Jeon et al.
Biochemical pharmacology, 89(4), 515-525 (2014-04-17)
The ligation of interleukin-1 receptor (IL-1R) or tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) induces the recruitment of adaptor proteins and their concomitant ubiquitination to the proximal receptor signaling complex, respectively. Such are upstream signaling events of IKK that play essential